Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 877,50 zł |
Informacje o tej pozycji
877,50 zł
Cena katalogowa1170,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO
mp
390-400 °C
functional group
phosphate
storage temp.
−20°C
SMILES string
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)-c6cc7ccccc7c8ccccc68)-c9cc%10ccccc%10c%11ccccc9%11
InChI
1S/C48H29O4P/c49-53(50)51-47-43(41-25-29-13-1-5-17-33(29)37-21-9-11-23-39(37)41)27-31-15-3-7-19-35(31)45(47)46-36-20-8-4-16-32(36)28-44(48(46)52-53)42-26-30-14-2-6-18-34(30)38-22-10-12-24-40(38)42/h1-28H,(H,49,50)
InChI key
BVICVEIKBNVROI-UHFFFAOYSA-N
Application
- Asymmetric hydrogenation cascade
- Enantioselective Friedel-Crafts reaction
- Asymmetric hydrogenation of 2-substituted quinolines
- Chiral Broensted acid catalyzed enantioselective a-aminoxylation of ene carbamates
- Preparation of β-carbolines via diastereo- and enantioselective N-acyliminium cyclization cascades of tryptamines and keto acids/esters
- Asymmetric transfer hydrogenation of substituted quinoxalines
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99% | description - | description 95% |
| functional group phosphate | functional group - | functional group phosphine | functional group fluoro |
| form solid | form solid | form powder | form (Powder or Crystals or Solid or Chunks) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| optical activity [α]22/D −44.0°, c = 1 in DMSO | optical activity [α]21/D +34°, c = 1 in THF | optical activity - | optical activity [α]22/D -56°, c = 1 in chloroform |
| mp 390-400 °C | mp 208-210 °C (lit.) | mp - | mp 215-219 °C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![(11bR)-2,6-Di-9-phenanthrenyl-4-hydroxy-dinaphtho[2,1-d:1′,2′-f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxide](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/340/448/84d0af38-2286-4204-b2fa-7ce44f4b40bc/640/84d0af38-2286-4204-b2fa-7ce44f4b40bc.png)