Merck
713198
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-1-methylpyrrolidinium hexafluorophosphate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H16F6NP
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5%
97%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+]1(C)CCCC1
InChI
1S/C7H16N.F6P/c1-3-8(2)6-4-5-7-8;1-7(2,3,4,5)6/h3-7H2,1-2H3;/q+1;-1
Klucz InChI
WSYWUTMEDIHQRK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)