Merck
712787
Sigma-Aldrich
2-Azido-β-D-glucose tetraacetate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-β-D-glucopyranose, 2-Azido-2-deoxy-3,4,6-tri-O-acetyl-β-D-glucopyranosyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H19N3O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.32
Beilstein:
4337930
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D +2.9±0.4°, c = 1 in chloroform
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](OC(C)=O)C(N=[N+]=[N-])[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O10/c1-5(17)22-4-8-10(26-13(20)21)11(23-6(2)18)9(15-16-14)12(25-8)24-7(3)19/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,20,21)/t8-,9?,10-,11-,12-/m1/s1
Klucz InChI
NKGUHWHPMGOFTK-XBINAETPSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A short synthesis of 1,3,4,6-tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-beta-D- glucopyranose and the corresponding alpha-glucosyl chloride from D-mannose.
V Pavliak et al.
Carbohydrate research, 210, 333-337 (1991-03-20)