Merck
SMB00403
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Azide
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(8-Azido-3,6-dioxaoctyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-azidoethoxy]ethoxy}ethyl α-D-mannopyranoside
Wybierz wielkość
25 MG
1631,00 zł
1631,00 zł
Cena katalogowa2330,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
1631,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23N3O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.33
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
1631,00 zł
Cena katalogowa2330,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)C(CO)O[C@@H]1OCCOCCOCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C12H23N3O8/c13-15-14-1-2-20-3-4-21-5-6-22-12-11(19)10(18)9(17)8(7-16)23-12/h8-12,16-19H,1-7H2/t8?,9-,10-,11?,12?/m0/s1
Klucz InChI
ABBZTEUICIJBPU-SJZSRGDHSA-N
Opis ogólny
α-Man-PEG3-Azyd jest glikozydem PEGylowanym.
Działania biochem./fizjol.
α-Man-PEG3-Azyd jest glikozydem PEGylowanym. PEGylowane glikozydy są stosowane jako ligandy w chemii typu Click. Mogą być również ważne jako nośniki węglowodanów w zastosowaniach glikoterapeutycznych, nośniki leków do dostarczania specyficznego dla miejsca, wzmacniacze leków zmniejszające toksyczność oraz rozpuszczalność i wzmacniacze białek.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Monosacharydy do swoich badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony stronę kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)