Merck
712736
Sigma-Aldrich
6-Azido-6-deoxy-1,2:3,4-di-O-isopropylidene-α-D-galactopyranose
≥96% (HPLC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H19N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
285.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Poziom jakości
Próba
≥96% (HPLC)
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]/D -92.0±3.0°, c = 1 in ethyl acetate
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(C)O[C@H]2O[C@H](CN=[N+]=[N-])[C@@H]3OC(C)(C)O[C@@H]3[C@H]2O1
InChI
1S/C12H19N3O5/c1-11(2)17-7-6(5-14-15-13)16-10-9(8(7)18-11)19-12(3,4)20-10/h6-10H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8+,9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
KIBLVBPHQCVUFG-SOYHJAILSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)