Merck
712620
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-azido-L-homoalanine (dicyclohexylammonium) salt
≥97% (CE)
Synonim(y):
(S)-4-Azido-2-(Boc-amino)butyric acid (dicyclohexylammonium) salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H39N5O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
425.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥97% (CE)
Postać
crystals
aktywność optyczna
[α]/D +15.5±1.0°, c = 1 in ethanol
skład
carbon, 57.5-61.0%
nitrogen, 16.0-16.9%
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)NC2CCCCC2.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCN=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C12H23N.C9H16N4O4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-9(2,3)17-8(16)12-6(7(14)15)4-5-11-13-10/h11-13H,1-10H2;6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,16)(H,14,15)/t;6-/m.0/s1
Klucz InChI
UCLAYMPJMDBLOX-ZCMDIHMWSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A James Link et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(34), 10598-10602 (2004-08-26)
An improved protocol for copper-catalyzed triazole formation on the bacterial cell surface is described. Addition of highly pure CuBr to cells treated with azidohomoalanine (2) leads to ca. 10-fold more extensive cell surface labeling than previously observed. This highly active