Merck
712116
Sigma-Aldrich
meso-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
98%
Synonim(y):
(R*,S*)-2,2′-Bipyrrolidine sesquioxalate salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16N2 · C3H3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.28
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
≥98.5% (GC)
98%
Postać
powder
zanieczyszczenia
≤0.5% water
ciąg SMILES
OC(=O)C(O)=O.C1CN[C@H](C1)[C@@H]2CCCN2.C3CN[C@H](C3)[C@@H]4CCCN4
InChI
1S/2C8H16N2.C2H2O4/c2*1-3-7(9-5-1)8-4-2-6-10-8;3-1(4)2(5)6/h2*7-10H,1-6H2;(H,3,4)(H,5,6)/t2*7-,8+;
Klucz InChI
VSBQBHKEKBYWIP-BMROQPAASA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)