Przejdź do
A5605
Amlodipine besylate
≥98% (HPLC), L-type calcium channel blocker, powder
Synonim(y):
2-[(2-Aminoethoxy)-methyl]-4-(2-chlorophenyl)-1,4-dihydro-6-methyl-3,5- pyridinedicarboxylic acid 3-ethyl 5-methyl ester benzene sulfonate, Norvasc
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3180,00 zł
2703,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25ClN2O5 · C6H5SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
567.05
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Amlodipine besylate, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
SMILES string
OS(=O)(=O)c1ccccc1.CCOC(=O)C2=C(COCCN)NC(C)=C(C2c3ccccc3Cl)C(=O)OC
InChI
1S/C20H25ClN2O5.C6H6O3S/c1-4-28-20(25)18-15(11-27-10-9-22)23-12(2)16(19(24)26-3)17(18)13-7-5-6-8-14(13)21;7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8,17,23H,4,9-11,22H2,1-3H3;1-5H,(H,7,8,9)
InChI key
ZPBWCRDSRKPIDG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Amlodipine besylate is a L-type calcium channel blocker which may be used for the treatment of angina pectoris and hypertension. Amlodipine also inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Biochem/physiol Actions
Amlodipine besylate is an L-type calcium channel blocker.
Amlodipine is an L-type calcium channel blocker. Amlodipine belongs to a class of cardiovascular drugs, which act at the voltage gated calcium channel of the CaV1, or L-type, class. Amlodipine also has antihypertensive and antianginal effects. Its activity resides mainly in the (-)-isomer. Amlodipine inhibits growth of human epidermoid carcinoma A431 cells and has antireproductive effects in male rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
N01651029501N7510
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: ~1 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: slightly soluble, methanol: soluble
color
white
color
yellow
color
-
color
yellow
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Gene Information
human ... CACNA1C(775), CACNA1D(776), CACNA1F(778), CACNA1S(779)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amlodipine besylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is it narcotic
    1 answer
    1. Amlodipine besylate is not a narcotic substance. It is a L-type calcium channel blocker typically used to treat angina and hypertension. Note that unless otherwise stated this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.