Merck
702560
Sigma-Aldrich
Glycyl-glycine-15N2
98 atom % 15N, 98% (CP)
Synonim(y):
2-(2-aminoacetamido)acetic acid-15N2
About This Item
Wzór liniowy:
15NH2CH2CO15NHCH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
134.07 by atom % calculation
metody
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
mp
262-264 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[15NH2]CC(=O)[15NH]CC(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3/c5-1-3(7)6-2-4(8)9/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i5+1,6+1
Klucz InChI
YMAWOPBAYDPSLA-MPOCSFTDSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)