Merck
710199
Sigma-Aldrich
Lithium ammonia borane
greener alternative
technical grade
About This Item
Wzór liniowy:
LiNH2 ⋅ BH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
36.80
Kod UNSPSC:
26111700
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Postać
solid
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].B.[NH2-]
InChI
1S/BH3.Li.H2N/h1H3;;1H2/q;+1;-1
Klucz InChI
DXMCHLDQUBTYRZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Lithium ammonia borane (LiNH2BH3) is an alkali-metal amidoborane that is mainly used in hydrogen storage applications. It has a hydrogen release percentage of ~10.9% at a low temperature (~90°C).
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Kod klasy składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhitao Xiong et al.
Nature materials, 7(2), 138-141 (2007-12-25)
The safe and efficient storage of hydrogen is widely recognized as one of the key technological challenges in the transition towards a hydrogen-based energy economy. Whereas hydrogen for transportation applications is currently stored using cryogenics or high pressure, there is
Myers, A. G.; Yang, B. H.; Kopecky, D. J.
Tetrahedron Letters, 37, 3623-3623 (1996)
High-capacity hydrogen storage in lithium and sodium amidoboranes
Xiong Z, et al.
Testing, 7(2), 138-141 (2008)
Rules and trends of metal cation driven hydride-transfer mechanisms in metal amidoboranes
Kim DY, et al.
Physical Chemistry Chemical Physics, 12(20), 5446-5453 (2010)
Hydrogen-Release Mechanisms in Lithium Amidoboranes
Kim DY, et al.
Chemistry?A European Journal , 15(22), 5598-5604 (2009)