Merck
709948
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19BN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
70-76 °C
ciąg SMILES
Cc1nn(C)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H19BN2O2/c1-8-9(7-14(6)13-8)12-15-10(2,3)11(4,5)16-12/h7H,1-6H3
Klucz InChI
FBNAMBTYMSWTIB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)