Wybierz wielkość
110,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
110,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
bp
250-260 °C (lit.)
mp
93-96 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Brc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
Klucz InChI
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?