Merck
739812
Sigma-Aldrich
Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
275-280 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)c1cnn2cccnc12
InChI
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-4-9-10-3-1-2-8-6(5)10/h1-4H,(H,11,12)
Klucz InChI
HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)