Merck
709832
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-2-formylphenylboronic acid
≥95%
Wybierz wielkość
1 G
248,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
248,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BFO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
powder
mp
123-127 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1cccc(F)c1C=O
InChI
1S/C7H6BFO3/c9-7-3-1-2-6(8(11)12)5(7)4-10/h1-4,11-12H
Klucz InChI
GVHWLCYABLWGIR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
May contain varying amounts of anhydride
Zastosowanie
  • Undergoes unprecedented tautomeric rearrangement in solution
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)