Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 391,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5BClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.36
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
255-260 °C
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OB(O)c1cncc(Cl)c1
InChI
1S/C5H5BClNO2/c7-5-1-4(6(9)10)2-8-3-5/h1-3,9-10H
InChI key
NJXYBTMCTZAUEE-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Chloro-3-pyridineboronic acid can be used as an intermediate:
- In the preparation of positron emission tomography (PET) radioligand [11C]MK-1064, which is applicable in the orexin-2 receptor imaging.
- In the synthesis of orexin 2 receptor antagonist (2-SORA) MK-1064.
- In the preparation of pyridyl-cycloalkyl derived microsomal prostaglandin E synthase-1 inhibitors.
- In the synthesis of ATAD2 bromodomain inhibitors.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥95% | description AldrichCPR |
| assay ≥95% | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 255-260 °C | mp - |
| form solid | form solid |
| functional group chloro | functional group amide, fluoro |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?