For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
431958
2-Formylphenylboronic acid
≥95.0%
Synonim(y):
2-(Dihydroxyboryl)benzaldehyde, 2-Boronobenzaldehyde, 2-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylbenzeneboronic acid, o-Formylphenylboronic acid, NSC 157839
Wybierz wielkość
205,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
205,00 zł
Polecane produkty
Próba
≥95.0%
Formularz
powder
mp
115-120 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OB(O)c1ccccc1C=O
InChI
1S/C7H7BO3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-5,10-11H
Klucz InChI
DGUWACLYDSWXRZ-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)