Merck
709689
Sigma-Aldrich
4-(Boc-amino)benzaldehyde
96%
Synonim(y):
(4-Formylphenyl)-carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
96%
Formularz
powder
mp
138-142 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-10-6-4-9(8-14)5-7-10/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)
Klucz InChI
SVQVBAUJEKSBEC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)