Merck
709646
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
95%
Synonim(y):
2,6-Dichloropyridine-4-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H3Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
44-48 °C
grupa funkcyjna
aldehyde
chloro
ciąg SMILES
Clc1cc(C=O)cc(Cl)n1
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-1-4(3-10)2-6(8)9-5/h1-3H
Klucz InChI
MVCMPKYZHKUBCL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)