Merck
707961
Sigma-Aldrich
Grubbs Catalyst® C833
95%
Synonim(y):
Dichloro(PCy3)[(tricyclohexylphosphoranyl)methylidene]Ru tetrafluoroborate, Dichloro(tricyclohexylphosphine)[(tricyclohexylphosphoranyl)methylidene]ruthenium(II) tetrafluoroborate, Piers 1st generation metathesis catalyst
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C37H67BCl2F4P2Ru
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
832.66
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
solid
przydatność reakcji
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring Opening Metathesis Polymerisation
mp
203 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.Cl\[Ru](Cl)=C/[P+](C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C19H34P.C18H33P.BF4.2ClH.Ru/c1-20(17-11-5-2-6-12-17,18-13-7-3-8-14-18)19-15-9-4-10-16-19;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5;;;/h1,17-19H,2-16H2;16-18H,1-15H2;;2*1H;/q+1;;-1;;;+2/p-2
Klucz InChI
YFCZUTDHPBTFQL-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Cationic 4-coordinate catalyst is considered “pre-activated” because no ligand dissociation is required for formation of the active catalytic species. Has reactivity profile similar to Grubbs Catalyst® 1st Generation but is active at much lower temperatures (below 0 °C).
Informacje prawne
Grubbs Catalyst is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Romero, P. E.; Piers, W. E.; McDonald, R.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 6161-6161 (2004)
Kinetic and thermodynamic analysis of processes relevant to initiation of olefin metathesis by ruthenium phosphonium alkylidene catalysts.
Leitao EM, et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(8), 2784-2794 (2010)
Produkty
Alkyne metathesis has been a useful tool for C–C bond formation since the discovery of structurally well-defined metal alkylidynes by Schrock and coworkers.
Powiązane treści
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.