Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 568,00 zł 426,00 zł |
Informacje o tej pozycji
426,00 zł
Cena katalogowa568,00 złZaoszczędź 25%form
solid
Quality Segment
reaction suitability
core: potassium, reagent type: oxidant
concentration
≥49.0% (gravimetric)
solubility
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES string
[K+].[O-][Ru](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.4O.Ru/q+1;;;;-1;
InChI key
RDFCRPAXZNYVJH-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description reagent grade, 98% | description suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T) |
| form solid | form solid | form - | form powder or crystals |
| solubility H2O: slightly soluble(lit.) | solubility - | solubility - | solubility H2O: 5%, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| reaction suitability core: potassium, reagent type: oxidant | reaction suitability core: potassium, reagent type: catalyst | reaction suitability core: platinum, reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| concentration ≥49.0% (gravimetric) | concentration ≥51.2% (with KMnO4, titration) | concentration - | concentration - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?