Merck
707171
Sigma-Aldrich
(1R,4R)-2,5-Diphenylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.36
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
aktywność optyczna
[α]22/D −34.0°, c = 0.5 in chloroform
mp
71-77 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C1C[C@@H]2C=C([C@H]1C=C2c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C20H18/c1-3-7-15(8-4-1)19-13-18-12-11-17(19)14-20(18)16-9-5-2-6-10-16/h1-10,13-14,17-18H,11-12H2/t17-,18-/m1/s1
Klucz InChI
BDYBOFJAEBJDMI-QZTJIDSGSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)