Merck
706892
Sigma-Aldrich
Methyl 2-bromopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
2-Bromonicotinic acid methyl ester, Methyl 2-bromonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
216.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
mp
32-37 °C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cccnc1Br
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-3-2-4-9-6(5)8/h2-4H,1H3
Klucz InChI
RAFFKXWNTXTTFO-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3