Merck
706345
Sigma-Aldrich
(2-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14BrF3O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
85-90 °C
grupa funkcyjna
bromo
fluoro
thioether
triflate
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.BrCC[S+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14BrS.CHF3O3S/c15-11-12-16(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-10H,11-12H2;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
SAXNFOVPRAUGNK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Sulfinylation reactions
  • Cyclization reactions
  • Annulation reactions
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)