Merck
706310
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H4BrFO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
mp
55-59 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(C=O)ccc1Br
InChI
1S/C7H4BrFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
Klucz InChI
SWHUROFMIMHWKS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3