Przejdź do
392383
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid
97%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
306,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(F)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.01
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
306,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
211-215 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid, fluoro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H4BrFO2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
ZQQSRVPOAHYHEL-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid is a halogen substituted benzoic acid.
Application
4-Bromo-2-fluorobenzoic acid may be used in the synthesis of biaryl intermediates by palladium-mediated coupling with various aryl boronic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
408085441074384003
description
97%
description
97%
description
98%
description
98%
assay
97%
assay
97%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
211-215 °C (lit.)
mp
219-221 °C (lit.)
mp
188-190 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
functional group
bromo, carboxylic acid, fluoro
functional group
carboxylic acid, bromo, iodo
functional group
bromo, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, bromo
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)