Merck
706043
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20BNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Postać
solid
mp
82-86 °C
ciąg SMILES
Cc1ccc(N)cc1B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H20BNO2/c1-9-6-7-10(15)8-11(9)14-16-12(2,3)13(4,5)17-14/h6-8H,15H2,1-5H3
Klucz InChI
HPNBWHDRLCVZFV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)