Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2230,00 zł
Quality Segment
assay
96%
form
powder or crystals
composition
Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7%
color
light brown
mp
132-134 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Oc1ccc2CCCN3CCCc1c23
InChI
1S/C12H15NO/c14-11-6-5-9-3-1-7-13-8-2-4-10(11)12(9)13/h5-6,14H,1-4,7-8H2
InChI key
FOFUWJNBAQJABO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 97% | description Dye content ~97 % | description 97% |
| color light brown | color - | color - | color - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form powder or crystals | form crystalline powder | form powder or crystals | form powder |
| composition Carbon 72.7-79.6%, Nitrogen 7.1-7.7% | composition - | composition Dye content, ~97% | composition - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?