Przejdź do
759864
1,2-Difluorobenzene-d4
97 atom % D, 98% (CP)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6D4F2
Masa cząsteczkowa:
118.12
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
97 atom % D
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
97 atom % D
assay
98% (CP)
form
liquid
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C(F)=C1F
InChI
1S/C6H4F2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI key
GOYDNIKZWGIXJT-RHQRLBAQSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
768502790826731021
description
97 atom % D, 98% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
99 atom % D, 98% (CP)
description
98 atom % D, 98% (CP)
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+4
isotopic purity
97 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
assay
98% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
33.8 °F - closed cup
flash_point_c
1 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)