Merck
705950
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(methylthio)pyrimidine
97%
Wybierz wielkość
1 G
250,60 zł
250,60 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
250,60 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H5ClN2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
160.62
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
250,60 zł
Cena katalogowa358,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
powder
mp
59-64 °C
grupa funkcyjna
chloro
thioether
ciąg SMILES
CSc1ncc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H5ClN2S/c1-9-5-7-2-4(6)3-8-5/h2-3H,1H3
Klucz InChI
YYQOYLZOMFNKKG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)