Próba
97%
Formularz
powder
mp
112-113 °C
grupa funkcyjna
bromo
iodo
ciąg SMILES
Nc1ncc(Br)cc1I
InChI
1S/C5H4BrIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
Klucz InChI
XPERZSKJGNUSHI-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?