Przejdź do
720895
5-Bromopyridine-2-thiol
95%
Synonim(y):
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4BrNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
assay
95%
form
solid
mp
202-208 °C
functional group
bromo
SMILES string
Sc1ccc(Br)cn1
InChI
1S/C5H4BrNS/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChI key
JPWXLRZTRDTFMR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)