Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł 2137,50 zł |
Informacje o tej pozycji
2137,50 zł
Cena katalogowa2850,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
optical purity
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥99.0% (TLC) | description >95% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay >95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| form solid | form - | form solid or viscous liquid |
| optical purity enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0 | optical purity - | optical purity - |
| optical activity [α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride | optical activity [α]20/D −8±1°, c = 1% in methanol | optical activity - |
| functional group carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?