Przejdź do zawartości
674079
4-Chloro-3-nitropyridine
90%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.54
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
90%
form
solid
mp
35-50 °C
functional group
chloro, nitro
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cnccc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-7-3-5(4)8(9)10/h1-3H
InChI key
JOTRPRKONYTVBV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbonesCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)