Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 213,00 zł 159,75 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 377,00 zł 282,75 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H3ClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.54
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
226-799-8
Beilstein/REAXYS Number:
124482
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
159,75 zł
Cena katalogowa213,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
form
powder
mp
100-103 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
InChI key
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 100-103 °C (lit.) | mp 105-108 °C (lit.) | mp 148-150 °C (lit.) | mp 105-108 °C (lit.) |
| form powder | form powder | form - | form - |
| functional group nitro | functional group nitro | functional group bromo, nitro | functional group nitro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
365.0 °F
flash_point_c
185 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?