Merck
70590
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid sodium salt
technical, ~70% (T)
Synonim(y):
1-Naphthol-4-sulfonic acid sodium salt, Sodium 4-hydroxy-1-naphthalenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H7NaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.21
Beilstein:
3640154
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical
Próba
~70% (T)
Postać
powder
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc(c2ccccc12)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O4S.Na/c11-9-5-6-10(15(12,13)14)8-4-2-1-3-7(8)9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
Klucz InChI
IAAKNVCARVEIFS-UHFFFAOYSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Bessette
Journal of biochemical and biophysical methods, 1(4), 209-219 (1979-08-01)
The differential mobilities of compounds in an electric field are important analytical criteria and we can use them to bring electrophoretically pure components of a mixture medium on which they are separated. To this end, the compound undergoing reaction are