Merck
571555
Sigma-Aldrich
Potassium p-tolyltrifluoroborate
Wybierz wielkość
1 G
151,90 zł
151,90 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
151,90 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3C6H4BF3K
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
151,90 zł
Cena katalogowa217,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
[K+].Cc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
Klucz InChI
KRWDYXJWQBTBAH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Można stosować p-tolilotrifluoroboran potasu:
  • Jako prekursor/materiał wyjściowy do syntezy związków biarylowych w reakcji z różnymi halogenkami arylowymi przy użyciu katalizatora Pd/C.[1][2]
  • Jako odczynnik w karbonylacyjnej arylacji ketonów winylowych poprzez 1,4-addycję.[3]
  • Jako substrat w syntezie pierwszorzędowych aryloamin w reakcji z kwasem hydroksyloamino-O-sulfonowym w warunkach wolnych od metali.[4]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Palladium on carbon-catalyzed cross-coupling of aryl halides with potassium p-tolyltrifluoroborate in air
LeBlond CR, et al.
Synthetic Communications, 39(4), 636-640 (2009)
Oxygen-promoted Pd/C-catalyzed Suzuki-Miyaura reaction of potassium aryltrifluoroborates
Liu C, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 27(5), 631-634 (2016)
Sonication and Microwave-Assisted Primary Amination of Potassium Aryltrifluoroborates and Phenylboronic Acids under Metal-Free Conditions
Kuik D, et al.
Synthesis, 49(11), 2555-2561 (2017)
Carbonylative 1, 4-addition of potassium aryltrifluoroborates to vinyl ketones
Sauthier M, et al.
New. J. Chem., 33(5), 969-971 (2009)