Merck
703400
Sigma-Aldrich
Ethyl 2-amino-4-(4-bromophenyl)thiophene-3-carboxylate
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12BrNO2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
powder
mp
120-125 °C
ciąg SMILES
CCOC(=O)c1c(N)scc1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H12BrNO2S/c1-2-17-13(16)11-10(7-18-12(11)15)8-3-5-9(14)6-4-8/h3-7H,2,15H2,1H3
Klucz InChI
SEWFWRCESBYGFS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)