Przejdź do
8.05650
2,6-dimetylopirydyna
for synthesis
Synonim(y):
2,6-Lutydyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
288,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,6-(CH3)2C5H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
203-587-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Form:
liquid
288,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
5.5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
potency
400 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
144 °C/1013 hPa
mp
-6 °C
transition temp
flash point 33 °C
density
0.923 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1C)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-4-3-5-7(2)8-6/h3-5H,1-2H3
InChI key
OISVCGZHLKNMSJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.924
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W43893304991336106
description
for synthesis
description
≥98%, FG
description
analytical standard
description
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.0 %
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
density
0.923 g/cm3 at 20 °C
density
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
144 °C/1013 hPa
bp
159 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-6 °C
mp
−60 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F
flash_point_c
32 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)