Przejdź do
219347
3′-Fluoroacetophenone
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
313,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
FC6H4COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-245-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
313,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
bp
81 °C/9 mmHg (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro, ketone
SMILES string
CC(=O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C8H7FO/c1-6(10)7-3-2-4-8(9)5-7/h2-5H,1H3
InChI key
HCEKGPAHZCYRBZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Bioreduction of 3′-fluoroacetophenone by cells of Aspergillus terreus in phosphate buffer solution-glycerol has been reported.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3207288799M26607
description
99%
description
99%
description
98%
description
98%
assay
99%
assay
99%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
81 °C/9 mmHg (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
227-229 °C (lit.)
bp
218-220 °C (lit.)
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.509 (lit.)
refractive index
n20/D 1.511 (lit.)
refractive index
n20/D 1.550 (lit.)
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
177.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
81 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)