Przejdź do
S5576
SKA-31
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Naphtho[1,2-d]thiazol-2-ylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
542,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H8N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.26
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
542,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc2c(ccc3ccccc23)s1
InChI
1S/C11H8N2S/c12-11-13-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)14-11/h1-6H,(H2,12,13)
InChI key
FECQXVPRUCCUIL-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
SKA-31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 calcium-activated potassium channels.
SKA-31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 calcium-activated potassium channels. Its EC50 is almost identical at 2-3 μM for all KCa2 subtypes, and about 10-fold lower (260 nM) at KCa3.1 channels. It has significant blood-pressure reducing activity in experimentally hypertensive mice, suggesting potassium channel activation as a therapeutic target for hypertension.
SKA31 is an activator of KCa2 and KCa3.1
SKA31 is an activator of KCa2 and KCa3.1 Potassium Channels, Potentiates the EDHF Response and Lowers Blood Pressure.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2206SML2194C199
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S5576-5MG04061833235331
S5576-25MG04061833235324