Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 269,00 zł |
Informacje o tej pozycji
125,00 zł
grade
purum
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.562
bp
158-160 °C/10 mmHg (lit.)
mp
1.5-3.5 °C (lit.)
density
1.043 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ether, phenyl
SMILES string
C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-3-7-13(8-4-1)11-15-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
InChI key
MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Green synthesis route: Research demonstrated a green synthesis route using dibenzyl ether for the formation of benzyl phenyl sulfide, emphasizing environmentally friendly methods in chemical synthesis processes (Wu et al., 2023).
- Nanoparticle synthesis by thermal decomposition: Dibenzyl ether was used in the thermal decomposition process for the synthesis of manganese oxide nanoparticles, showcasing its utility in facilitating controlled chemical reactions (Martinez de la Torre and Bennewitz, 2020).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (GC) | assay 98% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300, 400 |
| bp 158-160 °C/10 mmHg (lit.) | bp 298 °C (lit.) | bp 298 °C (lit.) | bp 298 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form - | form - |
| density 1.043 g/mL at 20 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.043 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mp 1.5-3.5 °C (lit.) | mp 1.5-3.5 °C (lit.) | mp 1.5-3.5 °C (lit.) | mp 1.5-3.5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dibenzyl ether
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
137 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 33630-250ML | 04061837014734 |
| 33630-1L | 04061826742969 |