Merck
703141
Sigma-Aldrich
DABCO®-CuCl complex
97%
Synonim(y):
(1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane)copper(I)chloride complex
About This Item
Wzór liniowy:
C6H12N2 · CuCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
powder
przydatność reakcji
core: copper
reagent type: catalyst
mp
180-186 °C
ciąg SMILES
Cl[Cu].C1CN2CCN1CC2
InChI
1S/C6H12N2.ClH.Cu/c1-2-8-5-3-7(1)4-6-8;;/h1-6H2;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
WHZBKEDMTQJFEI-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Catalyst used for the oxidation of alcohols under mild conditions
Informacje prawne
DABCO is a registered trademark of Air Products & Chemicals, Inc.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Mannam, S. et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 2253-2253 (2007)