Merck
672629
Sigma-Aldrich
Methyl 5-aminopyridine-3-carboxylate
97%
Synonim(y):
5-Aminonicotinic acid methyl ester, Methyl 5-aminonicotinate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H8N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
128569
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥96.5% (HPLC)
97%
Postać
solid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)c1cncc(N)c1
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,8H2,1H3
Klucz InChI
MBGSRKHDEJNWED-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3