Merck
684147
Sigma-Aldrich
(1S, 2S)-1,2-di-1-Naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride
97%
Synonim(y):
(S, S)-1,2-Bis(1-naphthyl)-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Wybierz wielkość
100 MG
403,00 zł
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
403,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H20N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
403,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]22/D +258.0°, c = 1 in H2O
mp
219-224 °C
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].N[C@H]([C@@H](N)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H20N2.2ClH/c23-21(19-13-5-9-15-7-1-3-11-17(15)19)22(24)20-14-6-10-16-8-2-4-12-18(16)20;;/h1-14,21-22H,23-24H2;2*1H/t21-,22-;;/m0../s1
Klucz InChI
SHNGCXWOHADIKG-IXOXMDGESA-N
Zastosowanie
(1S, 2S)-1,2-di-1-Naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride can be used to synthesize N,N′-[(1S,2S)-1,2-di-1-naphthyl-ethylene]bis2-propenamide, a chiral monomer, to prepare polymeric chiral stationary phase for HPLC.[1]
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tharanga Payagala et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 399(7), 2445-2461 (2011-01-05)
Three new polymeric chiral stationary phases were synthesized based on (1S,2S)-1,2-bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine, (1S,2S)-1,2-bis(2-chlorophenyl)ethylenediamine, and (1S,2S)-1,2-di-1-naphthylethylenediamine via a simple free-radical-initiated polymerization in solution. These monomers are structurally related to (1S,2S)-1,2-diphenylethylenediamine which is the chiral monomer used for the commercial P-CAP-DP polymeric chiral
Produkty
Chiralne wicynalne diaminy cieszą się ogromnym zainteresowaniem chemików syntetycznych, ponieważ występują w wielu chiralnych katalizatorach i farmaceutykach.
Chiral vicinal diamines are of tremendous interest to the synthetic chemist as they are found in many chiral catalysts and pharmaceuticals.
Powiązane treści
The Chin group is interested in computational and experimental approaches to understanding stereoselective recognition and catalysis. Their studies in weak forces (H-bonding, electronic and steric effects) has led to a highly efficient method for making limitless varieties of chiral vicinal diamines from the 'mother diamine' that are useful for developing stereoselective organocatalysts or transition metal-based catalysts as well as for developing drugs (Acc Chem Res (2012) p1345). The 'mother diamine' is also useful for making binol, monophos and binap analogs. The Chin group is also interested in using reversible covalent bonds for stereoselective recognition and L to D conversion of natural and non-natural amino acids (EJOC (2012) p229).