Merck
702951
Sigma-Aldrich
Cy-cBRIDP
97%
Synonim(y):
1-(Dicyclohexylphosphino)-2,2-Diphenyl-1-methylcyclopropane, Dicyclohexyl(2,2-diphenyl-1-methyl-1-cyclopropyl)phosphine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H37P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
115-122 °C
grupa funkcyjna
phosphine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1(CC1(c2ccccc2)c3ccccc3)P(C4CCCCC4)C5CCCCC5
InChI
1S/C28H37P/c1-27(29(25-18-10-4-11-19-25)26-20-12-5-13-21-26)22-28(27,23-14-6-2-7-15-23)24-16-8-3-9-17-24/h2-3,6-9,14-17,25-26H,4-5,10-13,18-22H2,1H3
Klucz InChI
JDNAVZKVTWHWKB-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Sold in collaboration with Takasago for research purposes only. US7129367
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrogenation, Asymmetric Catalysis, Binap, SEGPHOS®, Aldol reaction, Alkenylation, Arylation, Mannich reaction, Fluorination, Michael addition, Hydrosilylation, Cycloaddition, Takasago