Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H915NO5
Masa cząsteczkowa:
176.13
UNSPSC Code:
12352111
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
assay
95% (CP)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
mass shift
M+1
SMILES string
OC(C[C@H]([15NH]C(C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C6H9NO5/c1-3(8)7-4(6(11)12)2-5(9)10/h4H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/t4-/m0/s1/i7+1
InChI key
OTCCIMWXFLJLIA-SYHVIQRDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?