530190
S-Phenyl-L-cysteine
97%
Synonim(y):
3-(Phenylthio)-L-Alanine, 4-Thia-L-homophenylalanine
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +10°, c = 1.5 in 1 M NaOH
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
200 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
N[C@@H](CSc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2S/c10-8(9(11)12)6-13-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
XYUBQWNJDIAEES-QMMMGPOBSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3