Merck
702161
Sigma-Aldrich
(Cyanomethyl)trimethylammonium iodide
97%
Synonim(y):
(N-Iodo-N,N,N-trimethylamino)acetonitrile, 1-Cyano-N,N,N-trimethyl-methanaminium iodide, 2-(Dimethylamino)acetonitrile methyl iodide
About This Item
Wzór liniowy:
((CH3)3NCH2CN)+ I-
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
226.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
mp
212-216 °C
ciąg SMILES
[I-].C[N+](C)(C)CC#N
InChI
1S/C5H11N2.HI/c1-7(2,3)5-4-6;/h5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
DLUXOICIYRXRNK-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Reactant for:
  • Vicarious nucleophilic substitution (VNS) reactions
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges