Merck
699187
Sigma-Aldrich
5-Hexylthiophene-2-carboxaldehyde
97%
Synonim(y):
5-Hexylthiophene-2-carbaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.535
gęstość
1.017 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccc(C=O)s1
InChI
1S/C11H16OS/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(9-12)13-10/h7-9H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
VWCAHBARARIQLV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)