Merck
699179
Sigma-Aldrich
4-Pyridinylboronic acid MIDA ester
95%
Synonim(y):
4-Pyridineboronic acid MIDA ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.02
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccncc2
InChI
1S/C10H11BN2O4/c1-13-6-9(14)16-11(17-10(15)7-13)8-2-4-12-5-3-8/h2-5H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
FVUPUWZQLRQASU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)